Learn More
Monohidrato de oxalato de amonio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15673790 250 g 250 g
15683790 500 g 500 g
15653790 1 kg 1 Kg
15663790 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15673790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32304250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. pa, Reactivo ACS, Reactivo ISO , Reactivo Farmacopea Europea, 99,5-101,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 142.111
Número MDL MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Oxalate Monohydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (NH4)2C2O4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 101%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Residuo después del encendido ≤0.02% (as SO4)
compliance-icons
Nombre del producto
  • ammonium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium oxalate-1-hydrate