Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, mayor al 99%, ACS, MP Biomedicals
Código de producto. 11460492 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11460492 100 g
11470492 500 g
11480492 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460492 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219140880
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 142.111
Número MDL Number MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Oxalate Monohydrate
Nombre de nota Monohydrate
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Grado ACS