Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10283270 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10283270 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10283270 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6000/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
CAS 6009-70-7
Color Blanco
pH 6.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C2H10N2O5
Número MDL 149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Nombre IUPAC oxalic acid diamine hydrate
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate