Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10705901 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10705901 500 g 500 GR
10438590 100 g 100 GR
10213230 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10705901 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6009-70-7 | Molecular Formula: C2H10N2O5 | Molecular Weight: 142.11 g/mol
Oxalato de amonio monohidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL 149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC oxalic acid diamine hydrate
SMILES N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
Color Blanco
pH 6.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate