Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393278 100 g 100 g
11383278 500 g 500 g
11373278 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036228.22
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
En desestañamiento de hierro, pulido de metal
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metalsAmmonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • En desestañamiento de hierro, pulido de metales, determinación de plomo, calcio y metales de tierras raras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 142.111
Número MDL MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Oxalate Monohydrate
Punto de fusión 70°C (decomposition)
Nombre de nota Monohydrate
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-101.0%
Densidad 1.5
Beilstein 3759830
Índice Merck 14,537
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11 (124.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate