Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium oxalate monohydrate |
| Punto de fusión | 70.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Residuo después del encendido | 0.02% max |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | (CO2NH4)2·H2O |
| Índice Merck | 15, 534 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium oxalate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.