Learn More
Monohidrato de oxalato de amonio, 99,0 a 101,0 %, reactivo ACS, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652150 500 g Poly Bottle 500 g
15632150 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221716500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 142.111
Número MDL MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Oxalate Monohydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (NH4)2C2O4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Residuo después del encendido ≤0.02%