Learn More
Monohidrato de oxalato de amonio, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493973 100 g 100 g
11403983 500 g 500 g
11413983 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10263.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6009-70-7 | C2H10N2O5 | 142.111 g/mol
Ammonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study its acute poisoning effect on sheep and to investigate the formation of oxalate monoalkylamide in the human lens. It is also used in the detection and determination of calcium, lead, fluoride and rare earth metals. It is employed as chelators and forms complexes with metals. It acts as reducing agent in gold extraction and is an active ingredient of ferrous metal surface polishing fluid. It is a promoting agent in production of cobalt oxide and nickel oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de oxalato de amonio se utiliza a menudo como reactivo tamponador y dispersante para determinar la interacción superficial de las plaquetas. Se emplea para estudiar en ovejas el efecto de envenenamiento agudo que puede tener e investigar la formación de monoalquilamida de oxalato en el cristalino humano. También se utiliza en la detección y determinación de calcio, plomo, fluoruro y metales térreos raros. Funciona como quelante y puede formar complejos con metales. Actúa como agente reductor en la extracción de oro y es un ingrediente activo del fluido de pulido de superficies de metal ferroso. Además, se utiliza como agente potenciador en la producción de óxido de cobalto y óxido de níquel.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 142.111
Número MDL MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium oxalate monohydrate
Punto de fusión 70°C (decomposition)
Densidad 1.5 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula lineal (COONH4)2·H2O
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Beilstein 3759830
Índice Merck 14,537
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11 (124.10Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faroangivelser
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate monohydrate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.