Learn More
O,O'-dimetilditiofosfato de amonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364666 10 g 10 g
11374666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32592.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-97-3 | C2H10NO2PS2 | 175.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-97-3
Fórmula molecular C2H10NO2PS2
Peso molecular (g/mol) 175.201
Número MDL MFCD09753116
Clave InChI PPGORMGERPBFTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium o,o-dimethyl dithiophosphate, ammonium o,o'-dimethyldithiophosphate, ammonium o,o-dimethyl sulfanidylphosphonothioate, ammonium dimethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-dimethylphosphorodithioate, azanium dimethoxy-sulfanylidene-sulfido, o,o-dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt, ammonium dimethoxy-sulfido-thioxo-$l^ 5-phosphane, azanium;dimethoxy-sulfanylidene-sulfido-?^ 5-phosphane
PubChem CID 6451175
Nombre IUPAC azanio; dimetoxi-sulfanilideno-sulfido-$l^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Punto de fusión 146°C to 150°C
Olor Weak
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.21
Porcentaje de pureza 95%