Learn More
Nitrato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10589370 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10589370 500 g 500 GR
10599370 1 kg 1 Kg
10448590 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10589370 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/5920/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.05€
    49.60€ / 500 g
    Ahorro 13.45€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H4N2O3, CAS Number-6484-52-2, 500g, 210 deg.C, White, 80.04g/mol, 169 deg.C, 11425, Plastic powder jar, 4.5 to 6.0, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6484-52-2
Fórmula molecular H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 80.04
Número MDL MFCD00011425
Clave InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Nombre IUPAC nitrato amónico
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición de 210 °C
Punto de fusión 169 °C
Color Blanco
pH 4.5 a 6.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 80,04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.