Learn More
Reactivo analítico de nitrato amónico, react. react. ACS farmacopea europea, Honeywell™
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6484-52-2 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 6 x 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | H4N2O3 |
| Número MDL | MFCD00011425 |
| Clave InChI | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | [NH4+].[O-][N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | nitrato amónico |
| Peso molecular (g/mol) | 80.04 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium nitrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?