Learn More
Ammonium Nitrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15622100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15622100 500 g 500 g
15612100 2.5 kg 2.50 Kg
15632100 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15622100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221244500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 6484-52-2
Fórmula molecular H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 80.04
Número MDL MFCD00011425
Clave InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
Nombre IUPAC nitrato amónico
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Nitrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4NO3
Número UN 1942
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Residuo después del encendido ≤0.01%