Learn More
Ammonium Nitrate, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15627680 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15627680 500 g Poly Bottle 500 g
15617680 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15627680 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor A9642500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 6484-52-2
Fórmula molecular H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 80.04
Número MDL MFCD00011425
Clave InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
Nombre IUPAC nitrato amónico
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium nitrate
Punto de fusión 169°C
Color Incolora
pH 4.5 to 6 (at 20°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4NO3
Número UN UN1942
Formula Weight (peso de la fórmula) 0.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 1.72g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.