Learn More
Molibdato de amonio(VI) tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Información de descomposición | >150°C |
| Densidad | 2.4900g/mL |
| Fórmula lineal | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Índice Merck | 15, 530 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate