Learn More
Molibdato de amonio(VI) tetrahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792402 5 g Frasco de vidrio 5 g
10773223 100 g Frasco de plástico 100 g
10792592 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10562714 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10792402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50€
    22.65€ / 5 g
    Ahorro 3.85€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Fórmula molecular H24Mo7N6O24·4H2O
Peso molecular (g/mol) 1235.86
Número MDL MFCD00167059
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.49
Información de descomposición >150°C
Densidad 2.4900g/mL
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24·4H2O
Índice Merck 15, 530
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86
Porcentaje de pureza 81.0 to 83.0% (MoO3)
Grado Reactivo ACS