Learn More
Molibdato(VI) de amonio tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10226980 500 g Frasco de plástico 500 g
10318060 100 g Frasco de plástico 100 g
11944331 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10226980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    173.65€ / 500 g
    Ahorro 30.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Fórmula molecular H24Mo7N6O24·4H2O
Peso molecular (g/mol) 1235.86
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Punto de fusión 190.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.49
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Densidad 2.4900g/mL
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24·4H2O
Índice Merck 15,53
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate