Learn More
Molibdato de amonio, TRC
Código de producto. 30339727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339727 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30339727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6349281G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Molybdate
CAS 13106-76-8
Cantidad 1 g
Fórmula molecular (NH4)2MoO4
Sinónimo Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC diamonio;tetraoxomolibdeno(2-)
Peso molecular (g/mol) 196.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9538