Learn More
Tetrahidrato de molibdato de amonio, TRC
Código de producto. 30346366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346366 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30346366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63405050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Cantidad 50 g
Fórmula molecular 7 Mo . 24 O . 4 H2 O . 6 H4 N
Sinónimo Molybdate (Mo7O246-), ammonium, hydrate (1:6:4), Molybdic acid (H6Mo7O24), hexaammonium salt, tetrahydrate (8CI), Ammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24) tetrahydrate, Ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24) tetrahydrate, Ammonium molybdate [(NH4)6Mo7O27.4H2O], Ammonium molybdate hydrate ((NH4)6Mo7O24.4H2O), Ammonium molybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate [(NH4)6Mo7O24.4H2O], Ammonium paramolybdate tetrahydrate, Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/7Mo.6H3N.4H2O.24O/h;;;;;;;6*1H3;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;24*-2/p+6
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Nombre IUPAC hexaazanio;molibdeno;oxígeno(2-);tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 1235.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 1249.4643