Learn More
Amonio, molibdato tetrahidrato, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Código de producto. 15640930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15640930 500 g 500 g
15610930 100 g 100 g
15620930 1 kg 1 Kg
15630930 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15640930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 09880500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    136.15€ / 500 g
    Ahorro 226.85€
    62% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. pa, reactivo ACS, ≥ 99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Número MDL MFCD00167059
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235,86g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de plástico
Densidad 2,498 g/mL a 25 °C