Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | (NH4)6Mo7O24.4H2O |
| Sinónimo | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (1g/mL). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86 |
| Grado | ACS |