Learn More
Tetrahidrato de molibdato de amonio, para análisis de la ACS, MoO3 del 81 al 83 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium molybdate tetrahydrate |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 81 a 83% de MoO3 |
| Densidad | 2.87g/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86 |
| Grado | ACS |