Learn More
Tetrahidrato de molibdato de amonio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15667670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15667670 6 x 500 g paquete de 6
15627670 100 g 100 g
15657670 500 g 500 g
15637670 1 kg 1 Kg
15647670 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15667670 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor A73026X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, base MoO 3 O, 81,0-83,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Número MDL MFCD00167059
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate tetrahydrate
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86g/mol
Grado Reactivo ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densidad 2.498g/mL at 25°C