Learn More
Tetrahidrato de molibdato de amonio, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15657670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15657670 500 g 500 g
15627670 100 g 100 g
15637670 1 kg 1 Kg
15647670 2.5 kg 2.50 Kg
15667670 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15657670 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor A7302500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    301.92€ / 500 g
    Ahorro 39.08€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-05-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, base MoO 3 O, 81,0-83,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Número MDL MFCD00167059
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate tetrahydrate
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235,86g/mol
Porcentaje de pureza 81.0 to 83.0%
Grado Reactivo ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densidad 2,498 g/mL a 25 °C