Learn More
Tetrahidrato de molibdato de amonio, reactivo ACS, 81,0-83,0% en base de MoO3O, Solstice
Código de producto. 16635933
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16635933 25 kg
1 options
Código de producto. 16635933 Proveedor Fluka N.º de proveedor A730225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11390.00€
    10092.17€ / 25 Kg
    Ahorro 1297.83€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular H6MoNO2
Clave InChI XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Nombre IUPAC hidrato de amonio molibdeno oxidandiide
Peso molecular (g/mol) 148.00