Learn More
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, ACS, 81-83% como MoO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351878 100 g 100 g
11341878 50 g 50 g
11321878 500 g 500 g
11331878 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11351878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011831.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Molibdato amónico (para) tetrahidrato, H24Mo7N6O24.4H2O, número de CAS 12054-85-2, paramolibdato amónico, 2 kg, polvo, 81-83 %, 2,498, 234-722-4, 1235,86 (1163,79 anhidro), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Fórmula molecular H24Mo7N6O24·4H2O
Número MDL MFCD00167059
Sinónimo Ammonium paramolybdate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Color Powder
Nombre de nota (para) tetrahydrate
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Densidad 2.498 g/cm3
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 81-83%
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Información de solubilidad Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Grado ACS