Learn More
Molibdato de amonio (para) tetrahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474814 1000 g 1000 g
11484814 50 g 50 g
11494814 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474814 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13766.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
El molibdato de amonio tetrahidrato se utiliza muy a menudo en la tinción crionegativa que ayuda a visualizar las partículas conservando la muestra. Se utiliza como catalizador para desulfurizar el tiofeno y sus derivados. Sirve como reactivo analítico para medir la cantidad de fosfatos, silicatos, arsenatos y plomo en una solución acuosa. También se utiliza en el galvanizado, en fertilizantes para cultivos y en la producción de metal de molibdeno y cerámica. Se utiliza como analgésico en el ámbito médico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El molibdato de amonio tetrahidrato se utiliza muy a menudo en la tinción crionegativa que ayuda a visualizar las partículas conservando la muestra. Se utiliza como catalizador para desulfurizar el tiofeno y sus derivados. Sirve como reactivo analítico para medir la cantidad de fosfatos, silicatos, arsenatos y plomo en una solución acuosa. También se utiliza en el galvanizado, en fertilizantes para cultivos y en la producción de metal de molibdeno y cerámica. Se utiliza como analgésico en el campo médico.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatiblecon agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-85-2
Fórmula molecular (NH4)6Mo7O24·4H2O
Número MDL MFCD00167059
Sinónimo Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 1000 g
Índice Merck 14,533
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 2.498
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate