Learn More
Molibdeno de amonio (di), solución acuosa al 4 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475020 500 mL 500 ml
11363677 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035578.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27546-07-2
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00010882
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate (di)
Concentración 4% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.95
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido