Learn More
Molibdato de amonio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12357113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12357113 5 g Frasco de vidrio 5 g
12367113 25 g Frasco de vidrio 25 g
12377113 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12357113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13106-76-8 | H8MoN2O4 | 196.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13106-76-8
Fórmula molecular H8MoN2O4
Peso molecular (g/mol) 196.01
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal (NH4)2MoO4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.01
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium molybdate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.