Learn More
Tetrahidrato de molibdato de amonio, grado reactivo ACS, químico Ricca
Código de producto. 31749658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31749658 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 31749658 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCA0450500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Molybdate
CAS 12054-85-2
Color Verde amarillento a blanco
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Peso molecular (g/mol) 1235.86 g/mol
Porcentaje de pureza 81,0 a 83,0%
Grado ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Hydrate