Learn More
Metavanadato de amonio (polvo de color blanco a amarillo claro), MP Biomedicals
Código de producto. 11498881 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11498881 500 g
1 options
Código de producto. 11498881 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215477590
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Metavanadate
CAS 7803-55-6
Color Blanco a amarillo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H4NO3V
Número MDL MFCD00011430
Sinónimo ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
Clave InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
SMILES N.O[V](=O)=O
Nombre IUPAC metavanadato de amonio
Peso molecular (g/mol) 116.98
PubChem CID 516859
Formula Weight (peso de la fórmula) 117