Learn More
Ammonium metavanadate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15623290 50 kg 50 Kg
15603290 100 g 100 g
15613290 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15623290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3115350KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-55-6
Fórmula molecular H4NO3V
Peso molecular (g/mol) 116.98
Número MDL MFCD00011430
Clave InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
Nombre IUPAC metavanadato de amonio
SMILES N.O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium metavanadate
Nombre de nota Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal Ba(OH)2 · 8H2O
Número UN UN2859
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.98
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Puriss. P.a.
Envase Fiberboard Box
Densidad 2.32 g/cm3 at 25 °C(lit.)