Learn More
Metavanadato de amonio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16685793
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16685793 25 kg
1 options
Código de producto. 16685793 Proveedor Fluka N.º de proveedor 3115325KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium metavanadate
Punto de fusión 200°C (Decomposes before melting)
CAS 7803-55-6
Color Amarillo claro
% máx. CAS 1
pH 7
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular H4NO3V
Fórmula lineal NH4VO3
Número MDL MFCD00011430
Sinónimo Ammonium vanadate(V)
Clave InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
SMILES N.O[V](=O)=O
Nombre IUPAC metavanadato de amonio
Peso molecular (g/mol) 116.98
Grado ACS
Densidad 2.3 g/cm3 (20°C)