Especificaciones
| Punto de fusión | 200°C |
| Color | Verde |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.98g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium metavanadate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.