Learn More
Metavanadato de amonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium metavanadate |
| Punto de fusión | 200.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Sólido cristalino o polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | NH4VO3 |
| Índice Merck | 15,565 |
| Información de solubilidad | (in Ammonium hydroxide) Passes test |
| Nombre IUPAC | azanio; oxido(dioxo)vanadio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.98 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium metavanadate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.