Learn More
Metavanadato amónico, reactivo ACS, ≥99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15695370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15695370 50 g Frasco de polietileno 50 g
15685370 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 39812850G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-55-6
Fórmula molecular H4NO3V
Peso molecular (g/mol) 116.98
Número MDL MFCD00011430
Clave InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
Nombre IUPAC azanio; oxido(dioxo)vanadio
SMILES N.O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium metavanadate
Punto de fusión 200°C
Color Amarillo
pH 7
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NH4VO3
Número UN UN2859
Información de solubilidad In water 5.1g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.98g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.1g/L
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 2.32g/cu.cm at 25°C