Learn More
Mettler Toledo™ DX Kit de membrana de media celda serie ISE: DX218-NH -4+
Código de producto. 10107161
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 2 a 9
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10107161 De 2 a 9 1 set
1 options
Código de producto. 10107161 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    619.76€ / 1 sets
    Ahorro 95.24€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
Membrana, solución electrolítica, anillo de identificación (anillo de ID) y funda de adaptador que encaja en cualquier soporte de titulación Mettler Toledo
Para ISE de amonio.
Monte la membrana en el eje de su semicelda ISE y tendrá un nuevo ISE.
  • Ion de medición: NH 4+
  • Rango de medición: 1 a 4 x 10 -7 mol/L
  • Rango de temperatura: 0° hasta 50 °C
  • Rango de pH óptimo: 2 a 9
  • Tipo de membrana: polímero
  • Material del eje: POM/PVC
  • Electrolito para electrodo de referencia: 2 mol/L MgSO 4
  • Solución ISA: 0,5 mol/L MgSO 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de membrana de amonio
Tipo de solución de llenado 0,5 mol/l de MgSO4 (ISA)
Para utilizar con (aplicación) En ISE de amonio de oro con 3 membranas
Material Membrana: polímero; cuerpo; POM/PVC
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Intervalo de pH De 2 a 9
Intervalo de medición de concentración 1 a 4 × 10-7 mol/l