Learn More
Fosfato de magnesio y amonio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478107 500 g 500 g
11468107 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17497.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    87.65€ / 500 g
    Ahorro 19.45€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13478-16-5 | H16MgNO10P | 245.404 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13478-16-5
Fórmula molecular H16MgNO10P
Peso molecular (g/mol) 245.404
Número MDL MFCD00150461
Clave InChI CKMXBZGNNVIXHC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo unii-aw3ejl1462, magnesium ammonium phosphate hexahydrate, acmc-20alsk, magnesium 2+ ion ammonium hexahydrate phosphate, magnesium 2+ ammonium hexahydrate phosphate, 7785-21-9 h3po4-ammonium-magnesium 1:1:1
PubChem CID 10220511
Nombre IUPAC azanio;magnesio;fosfato;hexahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Cantidad 500 g
Densidad 1.711
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.41 (137.32 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, ammonium magnesium salt