Learn More
M-cresol-4,6-disulfonato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium m-Cresol-4,6-disulfonate |
| CAS | 2702366-48-9 |
| Fórmula molecular | C7 H7 O4 S . H4 N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ammonium 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O4S.H3N/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);1H3 |
| SMILES | [NH4+].Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | azanio;2-hidroxi-4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 205.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.041 |