Learn More
Sulfato amónico de hierro(III), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10559180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10559180 1 kg 1 KG
10345310 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4720/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 482.18
Número MDL 150004
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC hierro(3+) disulfato amónico dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 230°C
Punto de fusión 39°C
Color Morado
pH 2.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico