Learn More
Dodecahidrato sulfato de hierro amonio (III), Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, cristalino, ligeramente violeta, Solstice
Código de producto. 15633230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633230 50 kg 50 Kg
15623230 500 g 500 g
15613230 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15633230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3111150KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, Reag. Ph. europea, 99-102 %, cristalino, ligeramente violeta
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 482.176
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 39 °C a 41 °C (literatura)
Nombre de nota Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, cristalino, ligeramente violeta
Color Violeta
% máx. CAS 100.0000%
Forma física cristalina
Cantidad 50 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 a 102.0%
Fórmula lineal Na4P2O7 · 10H2O
Número MDL MFCD00149200
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad En función del agua, 10g/dL
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19
Porcentaje de pureza 99,0 a 102,0%
Grado Reactivo ACS/reactivo ISO/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 1.73 g/cm3