Learn More
Dodecahidrato de sulfato de hierro(III) amónico, puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, cristalino, ligeramente violeta, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15623230 500 g 500 g
15613230 2.5 kg 2.50 Kg
15633230 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15623230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31111500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, Reag. Ph. europea, 99-102 %, cristalino, ligeramente violeta
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 482.176
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Color Violeta
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Número MDL MFCD00150004
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad In accordance with water, 10g/dL
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado ACS/Puriss. p.a.