Learn More
Sulfato de hierro(III) y amonio, dodecahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10151800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10151800 1 kg 1 KG
10569180 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10151800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/4760/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
H4FeNO8S2.12H2O, número CAS-7783-83-7, 500 g, 230 °C, morado, 482,19 g/mol, 39 °C, 150004, jarra de plástico para polvo, 2,5, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 482.18
Número MDL 150004
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC hierro(3+) disulfato amónico dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición de 230 °C
Punto de fusión de 39 °C
Color Morado
pH 2.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 482,19g/mol