Learn More
Sulfato de amonio y hierro(III) dodecahidrato, 98,5-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is used in dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent. It is often employed as an analytical standard, and has been used in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It plays an important role for the inactivation of mycobacteriophage D29 bacteria which is vivale for viable mycobacterium smegmatis and m.tuberculosis. The crystalline ammonium ferrous sulfate has shown useful function as the high absorbed dose and low-temperature dosimeter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
| Punto de fusión | 39°C to 41°C |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Morado |
| Forma física | Cristales rotos |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | Pale purple broken crystals |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5-102.0% |
| Densidad | 1.71 g/cm3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.