Learn More
Sulfato de amonio y hierro(III) dodecahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 230.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
| Punto de fusión | 39.0°C to 41.0°C |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Gris-púrpura |
| Forma física | Cristales adherentes o polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.71 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Iodometry) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate