Learn More
Sulfato amónico de hierro(III) dodecahidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10381591 25 g Frasco de plástico 25 g
10341641 500 g Frasco de plástico 500 g
10404325 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423690250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular H4FeNO8S2·12H2O
Peso molecular (g/mol) 482.19
Número MDL MFCD00150004
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 230.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Color Violeta
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.71
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 102% (Iodometry)
Densidad 1.7100g/mL
Fórmula lineal (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15, 515
Información de solubilidad Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (III) ammoniumsulfate dodecahydrate