Learn More
Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15662100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15662100 500 g Poly Bottle 500 g
15652100 25 g Poly Bottle 25 g
15642100 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15662100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221260500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 482.176
Número MDL MFCD00150004
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle