Learn More
Oxalato de hierro y amonio(III) trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El oxalato de amonio y hierro(III) trihidrato se utiliza en la preparación de películas finas magnéticas Langmuir-Blodgett. También participa en la producción de papel para cianotipo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(III) oxalate trihydrate |
| Cantidad | 500 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Densidad | 1.78 |
| Número UN | UN3288 |
| Índice Merck | 14,517 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.07 (374.02 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |