Learn More
Oxalato de hierro y amonio(III) trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449377 100 g 100 g
11459377 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21411.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428.06 g/mol
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de amonio y hierro(III) trihidrato se utiliza en la preparación de películas finas magnéticas Langmuir-Blodgett. También participa en la producción de papel para cianotipo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13268-42-3
Fórmula molecular C6H18FeN3O15
Peso molecular (g/mol) 428.06
Número MDL MFCD00150137
Clave InChI ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
Nombre IUPAC triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 1.78
Número UN UN3288
Índice Merck 14,517
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.07 (374.02 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..