Learn More
Oxalato de hierro y amonio (III) trihidrato, 98 %, puro
Código de producto. 10812441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10812441 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10214591 50 g Frasco de vidrio 50 g
10301580 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10812441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335100010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13268-42-3
Fórmula molecular C6H18FeN3O15
Peso molecular (g/mol) 428.06
Número MDL MFCD00150137
Clave InChI ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ammonium ferric oxalate
Nombre IUPAC triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O
Índice Merck 10,533
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.07
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación