Learn More
Hidrato de oxalato de hierro(III) amónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389767 50 g 50 g
11379767 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042112.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
En fotografía, cianotipos
In photography, blueprints
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13268-42-3
Fórmula molecular C6H18FeN3O15
Peso molecular (g/mol) 428.06
Número MDL MFCD00150137
Clave InChI ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
Nombre IUPAC triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN3288
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,517
Información de solubilidad Very soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.02 (Anhydrous)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron(III) oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..